Tlačiť
Fluorid barnatý, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Ampuled under argon
38610.09 38610.18
38610.09EA 137.18 EUR
38610.09 38610.18
Fluorid barnatý, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Fluorid barnatý
Purity: 99.998% CAS No.: 7787-32-8 Molecular Formula: BaF2 Formula Weight: 175.36 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 4.83 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1353° Boiling Point: 2260° Merck Reference: 14,974 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00003450
Vzorec: BaF₂
Mw: 175.33
Teplota varu: 2260 °C
Teplota tavenia: 1353 °C
Hustota: 4.83
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003450
Číslo CAS: 7787-32-8
EINECS: 232-108-0
OSN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,974