Tlačiť
Fluorid barnatý ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
10647.14 10647.22 10647.36 10647.88
10647.14EA 181.71 EUR
10647.14 10647.22 10647.36 10647.88
Fluorid barnatý ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Fluorid barnatý
Purity: 99.99% CAS No.: 7787-32-8 Molecular Formula: BaF2 Formula Weight: 175.36 Physical Form: Powder Density: 4.83 Refractive Index: 1.4741 Odour: Odourless Melting Point: 1353° Boiling Point: 2260° Merck Reference: 14,974 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00003450
Vzorec: BaF₂
Teplota varu: 2260 °C
Teplota tavenia: 1353 °C
Hustota: 4,83
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003450
Číslo CAS: 7787-32-8
EINECS: 232-108-0
OSN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,974