Strontium chromate ≥95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
89026.30
89026.A1
89026.30EA
111.91
EUR
89026.30
89026.A1
Strontium chromate ≥95%
Strontium chromate
CAS No.: 7789-06-2
Molecular Formula: SrCrO4
Formula Weight: 203.61
Physical Form: Powder
Density: 3.895
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8841
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00049549
Vzorec:
CrO₄Sr Hustota: 3,895 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049549 Číslo CAS: 7789-06-2 EINECS: 232-142-6 OSN: 3087 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,8841 |