Tlačiť
Chroman barnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
401056-1KG 401056-250G
SIAL401056-1KGEA 360.61 EUR
SIAL401056-1KG SIAL401056-250G
Chroman barnatý, Sigma-Aldrich®
Chroman barnatý
Vzorec: BaCrO₄
Teplota tavenia: 1400 °C
Hustota: 4,5 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014180
Číslo CAS: 10294-40-3
EINECS: 233-660-5
OSN: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,00999