Chroman barnatý ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
11124.06
11124.14
11124.06EA
89.45
EUR
11124.06
11124.14
Chroman barnatý ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Chroman barnatý
Purity: 99.998%
CAS No.: 10294-40-3
Molecular Formula: BaCrO4
Formula Weight: 253.33
Physical Form: Powder
Density: 4.50
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,972
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00014180
Vzorec:
BaCrO₄ Teplota tavenia: 1400 °C Hustota: 4,50 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014180 Číslo CAS: 10294-40-3 EINECS: 233-660-5 OSN: 1479 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,972 |