Tlačiť
Hydroxid-uhličitan hořečnatý hydrate ≥99.996% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Magnesium carbonate basic, Magnesium carbonate hydroxide, Magnesium carbonate hydrated basic
10796.06 10796.14 10796.22
10796.06EA 91.73 EUR
10796.06 10796.14 10796.22
Hydroxid-uhličitan hořečnatý hydrate ≥99.996% (metals basis), Puratronic®
Hydroxid-uhličitan hořečnatý hydrate
Purity: 99.996% CAS No.: 39409-82-0 Molecular Formula: MgCO3.Mg(OH)2.xH2O (x≈3) Formula Weight: 142.63(anhy) Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: dec. Merck Reference: 14,5660 MDL No.: MFCD00149783
Vzorec: MgCO₃·Mg(OH)₂·xH₂O
Mw: 142.63 g/mol (anhy)
Teplota tavenia: Dec.
Hustota: 2.16 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149783
Číslo CAS: 39409-82-0
EINECS: 235-192-7
Merck Index: 14,5660