Tlačiť
Uhličitan strontnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
204455-100G 204455-25G
SIAL204455-100GEA 674.69 EUR
SIAL204455-100G SIAL204455-25G
Uhličitan strontnatý, Sigma-Aldrich®
Uhličitan strontnatý
Vzorec: CO₃Sr
Teplota varu: 2647 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 1768,85 °C
Hustota: 3,548 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011250
Číslo CAS: 1633-05-2
EINECS: 216-643-7
Merck Index: 14,08838