Tlačiť
Uhličitan strontnatý 99 Ba_1
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14343.30 14343.A1
14343.30EA 93.73 EUR
14343.30 14343.A1
Uhličitan strontnatý 99 Ba_1
Uhličitan strontnatý
Purity: 99% CAS No.: 1633-05-2 Molecular Formula: SrCO3 Formula Weight: 147.63 Physical Form: -325 Mesh, Typically 1 Micron Powder Density: 3.70 Melting Point: 1100° dec. Merck Reference: 14,8838 MDL No.: MFCD00011250
Vzorec: CO₃Sr
Mw: 147.63
Teplota varu: 2647 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 1100 °C (rozkl.)
Hustota: 3.70
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011250
Číslo CAS: 1633-05-2
EINECS: 216-643-7
Merck Index: 14,8838