Uhličitan strontnatý 99 Ba_1
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14343.30
14343.A1
14343.30EA
93.73
EUR
14343.30
14343.A1
Uhličitan strontnatý 99 Ba_1
Uhličitan strontnatý
Purity: 99%
CAS No.: 1633-05-2
Molecular Formula: SrCO3
Formula Weight: 147.63
Physical Form: -325 Mesh, Typically 1 Micron Powder
Density: 3.70
Melting Point: 1100° dec.
Merck Reference: 14,8838
MDL No.: MFCD00011250
Vzorec:
CO₃Sr Mw: 147.63 Teplota varu: 2647 °C (1 mmHg) Teplota tavenia: 1100 °C (rozkl.) Hustota: 3.70 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011250 Číslo CAS: 1633-05-2 EINECS: 216-643-7 Merck Index: 14,8838 |