Tlačiť
Uhličitan vápenatý ≥99.0% ACS low in alkali
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Marble
36337.30 36337.A1
36337.30EA 79.71 EUR
36337.30 36337.A1
Uhličitan vápenatý ≥99.0% ACS low in alkali
Uhličitan vápenatý
Purity: 99.0% min CAS No.: 471-34-1 Molecular Formula: CaCO3 Formula Weight: 100.09 Physical Form: Powder Density: 2.930 Refractive Index: 1.6583 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 800° dec. Merck Reference: 14,1657 MDL No.: MFCD00010906
Vzorec: CaCO₃
Mw: 100.09
Teplota tavenia: 800 °C (rozkl.)
Hustota: 2.930
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010906
Číslo CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 14,1657