Tlačiť
Uhličitan vápenatý 98+%, heavy powder, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
124670010 124670025 124670100
ACRO124670010EA 53.75 EUR
ACRO124670010 ACRO124670025 ACRO124670100
Uhličitan vápenatý 98+%, heavy powder, pure
Uhličitan vápenatý
Vzorec: CaCO₃
Teplota tavenia: 825 °C (rozkl.)
Hustota: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010906
Číslo CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥98.0 %
Titration with HClO4 0.40 to 0.60 M
NMR ≥94 %