Uhličitan vápenatý 98+%, heavy powder, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
124670010
124670025
124670100
ACRO124670010EA
53.75
EUR
ACRO124670010
ACRO124670025
ACRO124670100
Uhličitan vápenatý 98+%, heavy powder, pure
Uhličitan vápenatý
Vzorec:
CaCO₃ Teplota tavenia: 825 °C (rozkl.) Hustota: 2,71 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010906 Číslo CAS: 471-34-1 EINECS: 207-439-9 Merck Index: 13,01658 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to off-white Powder |
Titration Complexometric | ≥98.0 % |
Titration with HClO4 | 0.40 to 0.60 M |
NMR | ≥94 % |