Tlačiť
Chloristan hořečnatý, anhydrous ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Anhydrone
11636.22 11636.36
11636.22EA 118.73 EUR
11636.22 11636.36
Chloristan hořečnatý, anhydrous ACS
Chloristan hořečnatý
CAS No.: 10034-81-8 Molecular Formula: Mg(ClO4)2 Formula Weight: 223.23 Physical Form: Granular Density: 2.21 Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,5678 UN No.: 1475 MDL No.: MFCD00011102
Desiccant. Drying agent for gases
Vzorec: Cl₂MgO₈
Teplota tavenia: 251 °C (rozkl.)
Hustota: 2,21
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011102
Číslo CAS: 10034-81-8
EINECS: 233-108-3
OSN: 1475
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,5678