Tlačiť
Chloristan barnatý, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01738.0250 1.01738.1000
1.01738.0250EA 276.77 EUR
1.01738.0250 1.01738.1000
Chloristan barnatý, EMSURE® for analysis, Supelco®
Chloristan barnatý
Vzorec: Ba(ClO₄)₂
Teplota tavenia: 505 °C
Hustota: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 21 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003440
Číslo CAS: 13465-95-7
EINECS: 236-710-4
OSN: 1447
ADR: 5.1 (6.1),II
Merck Index: 12,01016
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 1985 g/l (25 °C)
Melting Point 505 °C
Molar Mass 336.23 g/mol
Bulk Density 1300 kg/m3
Density 2.74 g/cm3 (20 °C)
pH 5.6 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer