Tlačiť
Chloristan barnatý, anhydrous 99%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
221271000 221275000
ACRO221271000EA 93.86 EUR
ACRO221271000 ACRO221275000
Chloristan barnatý, anhydrous 99%, extra pure
Chloristan barnatý
Vzorec: Ba(ClO₄)₂
Teplota tavenia: 505 °C
Hustota: 3,2 g/cm³
Teplota vzplanutia: (ot. pohárek)
Číslo MDL: MFCD00003440
Číslo CAS: 13465-95-7
EINECS: 236-710-4
OSN: 1447
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,01016
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.1 % (in water)