Tlačiť
Strontium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
439665-25G 439665-5G
SIAL439665-25GEA 507.02 EUR
SIAL439665-25G SIAL439665-5G
Strontium chloride, Sigma-Aldrich®
Strontium chloride
Vzorec: Cl₂Sr
Teplota varu: 1250 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 868 °C
Hustota: 1,96 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011249
Číslo CAS: 10476-85-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 12,09000