Tlačiť
Chlorid vápenatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
C5670-100G C5670-500G
SIALC5670-100GEA 0 EUR
SIALC5670-100G SIALC5670-500G
Chlorid vápenatý, Sigma-Aldrich®
Chlorid vápenatý
Vzorec: CaCl₂
Teplota varu: 1600 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 772 °C
Hustota: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010903
Číslo CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659