Tlačiť
Chlorid vápenatý, anhydrous ≥93.0%, granular ≤7.0 mm, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Varování
C1016-100G C1016-2.5KG C1016-500G
C1016-100GEA 42.92 EUR
C1016-100G C1016-2.5KG C1016-500G
Chlorid vápenatý, anhydrous ≥93.0%, granular ≤7.0 mm, Fluka™
Chlorid vápenatý
Vzorec: CaCl₂
Teplota varu: 1,900 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: 765 °C
Hustota: 2,150 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010903
Číslo CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Form granular
Assay Min. 93.0 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Granulation complying