Chlorid vápenatý, anhydrous ≥95%, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
|
Varování
|
Synonymá:
Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
0070.1000EA
74.1
EUR
0070.1000
0070.5000
Chlorid vápenatý, anhydrous ≥95%, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Chlorid vápenatý
Vzorec:
CaCl₂ Mw: 110.98 Teplota varu: 1600 Teplota tavenia: 772 Hustota: 2.174 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010903 Číslo CAS: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 REACH: 01-2119494219-28 Merck Index: 14,01659 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | min. 95 % |