Tlačiť
Chlorid barnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
449644-25G 449644-5G
SIAL449644-25GEA 447.25 EUR
SIAL449644-25G SIAL449644-5G
Chlorid barnatý, Sigma-Aldrich®
Chlorid barnatý
Vzorec: BaCl₂
Mw: 208.24
Teplota varu: 1560
Teplota tavenia: ∼963 °C
Hustota: 2.33 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003445
Číslo CAS: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
OSN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00998