Strontium bromide, ultra dry ≥99.995% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Ampuled under argon
35717.03
35717.06
35717.03EA
123.14
EUR
35717.03
35717.06
Strontium bromide, ultra dry ≥99.995% (metals basis)
Strontium bromide
Purity: 99.995%
CAS No.: 10476-81-0
Molecular Formula: BrSr2
Formula Weight: 247.44
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.216
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 643°
Merck Reference: 14,8837
MDL No.: MFCD00049548
Vzorec:
Br₂Sr Teplota varu: 2146 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 643 °C Hustota: 4,216 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049548 Číslo CAS: 10476-81-0 EINECS: 233-969-5 Merck Index: 14,8837 |