Tlačiť
Strontium bromide, anhydrous ≥99% (metals basis excluding Ba) (max. 0.1% Ba)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
16791.18 16791.30
16791.18EA 284.8 EUR
16791.18 16791.30
Strontium bromide, anhydrous ≥99% (metals basis excluding Ba) (max. 0.1% Ba)
Strontium bromide
Purity: 99% CAS No.: 10476-81-0 Molecular Formula: Br2Sr Formula Weight: 247.44 Physical Form: Granular Density: 4.216 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 643° Merck Reference: 14,8837 MDL No.: MFCD00049548
Vzorec: Br₂Sr
Mw: 247.43
Teplota varu: 2146
Teplota tavenia: 643
Hustota: 4.216
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049548
Číslo CAS: 10476-81-0
EINECS: 233-969-5
Merck Index: 14,8837