Tlačiť
Magnesium bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
495093-1G 495093-5G
SIAL495093-1GEA 198.96 EUR
SIAL495093-1G SIAL495093-5G
Magnesium bromide, Sigma-Aldrich®
Magnesium bromide
Vzorec: Br₂Mg
Teplota tavenia: 700 °C
Hustota: 3,72 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011105
Číslo CAS: 7789-48-2
EINECS: 232-170-9
Merck Index: 12,05695