Tlačiť
Calcium bromide, ultra dry ≥99.978% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Ampuled under argon
35684.03 35684.06
35684.03EA 82.11 EUR
35684.03 35684.06
Calcium bromide, ultra dry ≥99.978% (metals basis)
Calcium bromide
Purity: 99.978% CAS No.: 7789-41-5 Molecular Formula: Br2Ca Formula Weight: 199.90 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 3.353 Appearance: White to off-white Odour: Odourless Melting Point: 730° Boiling Point: 806-812° Merck Reference: 14,1654 MDL No.: MFCD00010902
Vzorec: Br₂Ca
Mw: 199.89
Teplota varu: 806…812 °C
Teplota tavenia: 730 °C
Hustota: 3.353
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010902
Číslo CAS: 7789-41-5
EINECS: 232-164-6
Merck Index: 14,1654