Tlačiť
Barium bromide, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Ampuled under argon
35678.03 35678.06
35678.03EA 113.76 EUR
35678.03 35678.06
Barium bromide, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Barium bromide
Purity: 99.998% CAS No.: 10553-31-8 Molecular Formula: BaBr2 Formula Weight: 297.14 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 4.781 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 850° Merck Reference: 14,968 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00003444
Vzorec: BaBr₂
Mw: 297.14
Teplota varu: 1835
Teplota tavenia: 850 °C
Hustota: 4.781
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003444
Číslo CAS: 10553-31-8
EINECS: 234-140-0
OSN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,968