Barium bromide, anhydrous 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99%
CAS No.: 10553-31-8
Molecular Formula: BaBr2
Formula Weight: 297.14
Physical Form: Powder
Density: 4.781
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 850°
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,968
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00003444
Vzorec:
BaBr₂ Teplota varu: 1835 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 850 °C Hustota: 4,781 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003444 Číslo CAS: 10553-31-8 EINECS: 234-140-0 OSN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,968 |