Tlačiť
Barium bromide, anhydrous 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
16792.18 16792.30
16792.18EA 107.9 EUR
16792.18 16792.30
Barium bromide, anhydrous 99%
Barium bromide
Purity: 99% CAS No.: 10553-31-8 Molecular Formula: BaBr2 Formula Weight: 297.14 Physical Form: Powder Density: 4.781 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 850° Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,968 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00003444
Vzorec: BaBr₂
Teplota varu: 1835 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 850 °C
Hustota: 4,781
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003444
Číslo CAS: 10553-31-8
EINECS: 234-140-0
OSN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,968