Tlačiť
Barium bromide, anhydrous 99%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
315380500 315382500
ACRO315380500EA 112.56 EUR
ACRO315380500 ACRO315382500
Barium bromide, anhydrous 99%, pure
Barium bromide
Vzorec: BaBr₂
Mw: 297.14
Teplota varu: 1835 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 850 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003444
Číslo CAS: 10553-31-8
EINECS: 234-140-0
OSN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00995
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.5 %