Tlačiť
Hydrogendifluorid amonný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
455830-100G 455830-25G
SIAL455830-100GEA 382.67 EUR
SIAL455830-100G SIAL455830-25G
Hydrogendifluorid amonný, Sigma-Aldrich®
Hydrogendifluorid amonný
Vzorec: NH₄HF₂
Teplota tavenia: 127 °C
Hustota: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012018
Číslo CAS: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
OSN: 1727
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00498