Tlačiť
Hydrogendifluorid amonný 97, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Ammonium bifluoride, Ammonium hydrogen fluoride
21253.290EA 82.92 EUR
21253.290 21253.368
Hydrogendifluorid amonný 97, TECHNICAL
Hydrogendifluorid amonný
Vzorec: NH₄HF₂
Mw: 57.04
Teplota tavenia: 127
Hustota: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012018
Číslo CAS: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
OSN: 1727
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00498
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 97 %