Tlačiť
Hydrogendifluorid amonný ≥95%, tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
14660.36 14660.A3
14660.36EA 69.39 EUR
14660.36 14660.A3
Hydrogendifluorid amonný ≥95%, tech.
Hydrogendifluorid amonný
Purity: 95% CAS No.: 1341-49-7 Molecular Formula: (NH4)HF2 Formula Weight: 57.04 Physical Form: Flake Density: 1.500 pH: 2-3 Melting Point: 120-122° Boiling Point: 238° Merck Reference: 14,498 UN No.: 1727 MDL No.: MFCD00012018
Vzorec: NH₄HF₂
Teplota varu: 238 °C
Teplota tavenia: 120…122 °C
Hustota: 1,500
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012018
Číslo CAS: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
OSN: 1727
ADR: 8,II
Merck Index: 14,498