Tlačiť
Hydrogendifluorid amonný 95%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ammonium bifluoride, Ammonium hydrogen fluoride
208820010 208820050 208822500
ACRO208820010EA 227.12 EUR
ACRO208820010 ACRO208820050 ACRO208822500
Hydrogendifluorid amonný 95%, extra pure
Hydrogendifluorid amonný
Vzorec: NH₄HF₂
Mw: 57.04
Teplota tavenia: 125 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012018
Číslo CAS: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
OSN: 1727
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00498
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Flakes or scales
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥94 %
Sulfite (SO3) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤2000 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤200 ppm
Impurity ≤5 % (Ammonium fluoride (NH4F))