Lithium wolframate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43366.30
43366.18
43366.30EA
590.85
EUR
43366.30
43366.18
Lithium wolframate ≥99%
Lithium wolframate
Purity: 99% min
CAS No.: 13568-45-1
Molecular Formula: Li2WO4
Formula Weight: 261.73
Physical Form: Powder
Density: 3.71
Melting Point: 742°
MDL No.: MFCD00016185
Vzorec:
Li₂O₄W Teplota tavenia: 742 °C Hustota: 3,71 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016185 Číslo CAS: 13568-45-1 EINECS: 236-978-2 |