Sodium orthovanadate ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 13721-39-6
Molecular Formula: Na3O4V
Formula Weight: 183.94
Physical Form: Granular
Appearance: White
Melting Point: 850-866°
MDL No.: MFCD00003511
Inhibitor of protein tyrosine phosphatase and alkaline phosphate
Vzorec:
Na₃O₄V Teplota tavenia: 850…866 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003511 Číslo CAS: 13721-39-6 EINECS: 237-287-9 |