Tlačiť
Sodium tellurite(IV) ≥99% −100 mesh, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Sodium tellurite, Disodium trioxotellurate
M-Clarity™ quality level = MQ100
400688-10G 400688-50G
SIAL400688-10GEA 170.48 EUR
SIAL400688-10G SIAL400688-50G
Sodium tellurite(IV) ≥99% −100 mesh, Sigma-Aldrich®
Sodium tellurite(IV)
Vzorec: Na₂O₃Te
Teplota tavenia: 710 °C
Číslo MDL: MFCD00036141
Číslo CAS: 10102-20-2
EINECS: 233-268-4
OSN: 3284
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08834