Lithium tantalate ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
41834.09
41834.18
41834.09EA
191.34
EUR
41834.09
41834.18
Lithium tantalate ≥99.9% (metals basis)
Lithium tantalate
Purity: 99.9%
CAS No.: 12031-66-2
Molecular Formula: LiTaO3
Formula Weight: 235.89
Physical Form: -200 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016174
Vzorec:
LiO₃Ta Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016174 Číslo CAS: 12031-66-2 EINECS: 234-757-5 |