Tlačiť
Hydrogensíran sodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Sodium bisulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
307823-2.5KG 307823-20KG 307823-500G
SIAL307823-2.5KGEA 222.31 EUR
SIAL307823-2.5KG SIAL307823-20KG SIAL307823-500G
Hydrogensíran sodný, Sigma-Aldrich®
Hydrogensíran sodný
Vzorec: HNaO₄S
Mw: 120.06
Teplota tavenia: 181.85
Hustota: 1.8 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003531
Číslo CAS: 7681-38-1
EINECS: 231-665-7
OSN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,08729