Tlačiť
Hydrogensíran draselný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
401544-10G 401544-50G
SIAL401544-10GEA 62.58 EUR
SIAL401544-10G SIAL401544-50G
Hydrogensíran draselný, Sigma-Aldrich®
Hydrogensíran draselný
Vzorec: KHSO₄
Teplota tavenia: 214 °C
Hustota: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011404
Číslo CAS: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
OSN: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07695