Tlačiť
Hydrogensíran draselný ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Potassium bisulphate
27011.237EA 52.55 EUR
27011.237 27011.294 27011.460
Hydrogensíran draselný ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Hydrogensíran draselný
Vzorec: KHSO₄
Teplota tavenia: 214 °C
Hustota: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011404
Číslo CAS: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
OSN: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07695
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
Al (Aluminium) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm