Rubidium sulphate ≥99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
13493.14
13493.22
13493.36
13493.14EA
136.78
EUR
13493.14
13493.22
13493.36
Rubidium sulphate ≥99% (metals basis)
Rubidium sulphate
Purity: 99%
CAS No.: 7488-54-2
Molecular Formula: Rb2SO4
Formula Weight: 267.00
Physical Form: Crystalline
Density: 3.613
Refractive Index: 1.513
Odour: Odourless
Melting Point: 1050°
MDL No.: MFCD00011190
Vzorec:
O₄Rb₂S Mw: 267 Teplota varu: 1708 Teplota tavenia: 1050 °C Hustota: 3.613 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011190 Číslo CAS: 7488-54-2 EINECS: 231-301-7 |