Tlačiť
Síran sodný, anhydrous ≥99% ACS
Dodávateľ: VWR Chemicals
0836-1KGEA 234.26 EUR
0836-1KG 0836-2.5KG 0836-500G
Síran sodný, anhydrous ≥99% ACS
Síran sodný
Vzorec: Na₂SO₄
Teplota varu: 1429 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 888 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003504
Číslo CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Calcium <0.01%
Chloride ≤0.001%
Heavy metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.001%
Loss on ignition ≤0.5%
Magnesium ≤0.005%
Nitrogen compounds ≤0.0005%
pH (5%, Water) at 25 °C 5.2 – 9.2
Phosphate ≤0.001%
Potassium ≤0.01%
Purity ≥99%