Tlačiť
Síran draselný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
26994.293EA 58.08 EUR
26994.293 26994.362 26994.460
Síran draselný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Síran draselný
Vzorec: K₂SO₄
Mw: 174.26
Teplota varu: 1698
Teplota tavenia: 1069 °C
Hustota: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011388
Číslo CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm