Tlačiť
Síran draselný, anhydrous 99+%, granular for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
205945000 205940025
ACRO205945000EA 47.33 EUR
ACRO205945000 ACRO205940025
Síran draselný, anhydrous 99+%, granular for analysis
Síran draselný
Vzorec: K₂SO₄
Mw: 174.26
Teplota varu: 1689 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 1067 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011388
Číslo CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Granular powder
pH 5.5 to 8.5 (5 % at 25°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤5 ppm