Tlačiť
Sulfit sodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S4672-100G S4672-1KG S4672-250G
SIALS4672-100GEA 107.1 EUR
SIALS4672-100G SIALS4672-1KG SIALS4672-250G
Sulfit sodný, Sigma-Aldrich®
Sulfit sodný
Vzorec: Na₂SO₃
Teplota tavenia: > 500 °C
Hustota: 2,63 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003503
Číslo CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757