Tlačiť
Sulfit sodný, anhydrous ≥98% ACS
Dodávateľ: VWR Chemicals
0628-1KGEA 232.65 EUR
0628-1KG 0628-2.5KG 0628-500G
Sulfit sodný, anhydrous ≥98% ACS
Sulfit sodný
Vzorec: Na₂SO₃
Teplota tavenia: 500 °C
Hustota: 2,63 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003503
Číslo CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Chloride <0.02%
Free acid test pass
Heavy metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Purity ≥98%
Titrable free base ≤0.03 meq/g