Sodium selenide ≥99.8% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99.8%
CAS No.: 1313-85-5
Molecular Formula: Na2Se
Formula Weight: 124.94
Physical Form: -60 Mesh (dry under argon)
Density: 2.625
Appearance: Grey to pink
Melting Point:
Vzorec:
Na₂Se Teplota tavenia: >875 °C Hustota: 2,625 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014240 Číslo CAS: 1313-85-5 EINECS: 215-212-0 OSN: 3283 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,8672 |