Tlačiť
thiokyanatan draselný, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05125.0250 1.05125.1000
1.05125.0250EA 113.12 EUR
1.05125.0250 1.05125.1000
thiokyanatan draselný, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
thiokyanatan draselný
Vzorec: KSCN
Teplota varu: 500 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 175 °C
Hustota: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011413
Číslo CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 208 g/l (20 °C)
Melting Point 175 °C
Molar Mass 97.18 g/mol
Bulk Density 750 - 1000 kg/m3
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Density 1.89 g/cm3 (20 °C)
pH 5.3 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)