Tlačiť
thiokyanatan draselný ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13731.0E A13731.36
A13731.0EEA 286.4 EUR
A13731.0E A13731.36
thiokyanatan draselný ≥98%
thiokyanatan draselný
Purity: 98% CAS No.: 333-20-0 Molecular Formula: KSCN Formula Weight: 97.18 Odour: Odourless pH: 5.3-8.5 Melting Point: 172-175° Boiling Point: 500° dec. Beilstein Reference: 3594799 Merck Reference: 14,7691 MDL No.: MFCD00011413
Vzorec: KSCN
Teplota varu: 500 °C (rozkl.)
Teplota tavenia: 172…175 °C
Hustota: 1,89
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011413
Číslo CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 14,7691