Tlačiť
thiokyanatan draselný 98%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
377431000 377435000 377430025
ACRO377431000EA 46.93 EUR
ACRO377431000 ACRO377435000 ACRO377430025
thiokyanatan draselný 98%, pure
thiokyanatan draselný
Vzorec: KSCN
Teplota varu: 500 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 170…179 °C
Hustota: 1,886 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011413
Číslo CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥97.5 %