Tlačiť
Peroxodisíran draselný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: di-Potassium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid dipotassium salt, Dipotassium peroxodisulphate, Potassium persulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
379824-25G 379824-5G
SIAL379824-25GEA 283.2 EUR
SIAL379824-25G SIAL379824-5G
Peroxodisíran draselný, Sigma-Aldrich®
Peroxodisíran draselný
Vzorec: K₂S₂O₈
Mw: 270.32
Teplota tavenia: 100
Hustota: 2.477 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011386
Číslo CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
OSN: 1492
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,07741