Tlačiť
Peroxodisíran draselný ≥99.0% ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: di-Potassium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid dipotassium salt, Dipotassium peroxodisulphate, Potassium persulphate
216224-100G 216224-500G 216224-50KG
216224-100GEA 67.69 EUR
216224-100G 216224-500G HONC216224-50KG
Peroxodisíran draselný ≥99.0% ACS, Fluka™
Peroxodisíran draselný
Vzorec: K₂S₂O₈
Mw: 270.32
Teplota tavenia: 100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011386
Číslo CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
OSN: 1492
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,07741
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99.0 - 101.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chlorine compounds (Cl) Max. 10 ppm
Vapor Density 9.3 (vs air)