Tlačiť
Peroxodisíran draselný, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: di-Potassium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid dipotassium salt, Dipotassium peroxodisulphate, Potassium persulphate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05091.0250 1.05091.1000
1.05091.0250EA 39.17 EUR
1.05091.0250 1.05091.1000
Peroxodisíran draselný, EMSURE® for analysis, Supelco®
Peroxodisíran draselný
Vzorec: K₂S₂O₈
Mw: 270.32
Teplota tavenia: 100
Hustota: 2.477 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011386
Číslo CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
OSN: 1492
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,07741
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 100 °C (decomposition)
Molar Mass 270.32 g/mol
Bulk Density 1150 kg/m3
Density 2.48 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer