Tlačiť
Peroxodisíran draselný 99+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: di-Potassium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid dipotassium salt, Dipotassium peroxodisulphate, Potassium persulphate
424185000 424180025
ACRO424185000EA 77.31 EUR
ACRO424185000 ACRO424180025
Peroxodisíran draselný 99+% ACS
Peroxodisíran draselný
Vzorec: K₂S₂O₈
Mw: 270.32
Teplota tavenia: 100
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011386
Číslo CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
OSN: 1492
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,07741
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystallline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chlorine compounds (as Cl) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %